Få mere at vide
Barbituric Acid, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barbituric Acid |
| CAS | 67-52-7 |
| Smeltepunkt | 250°C to 252°C (Decomposition) |
| Mængde | 25 g |
| MDL nummer | MFCD00006666 |
| Synonym | Barbituric acid, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine, N,N′-Malonylurea, Barbituric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.09 |