Få mere at vide
Barbituric Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15888160
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15888160 250 g
15878160 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15888160 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8001330250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-52-7
Molekylvægt (g/mol) 128.09
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barbituric Acid
Smeltepunkt 250°C to 252°C (Decomposition)
Mængde 250 g
MDL nummer MFCD00006666
Synonym Barbituric acid, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine, N,N′-Malonylurea, Barbituric acid