Få mere at vide
Barbitursyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17929384
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17929384 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17929384 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0265.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Barbitursyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barbituric acid
CAS 67-52-7
Analyt- eller komponentnavne Barbituric acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H4 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Fluorouracil Imp. A (EP), Fluorouracil USP Related Compound A, Fluorouracil USP RC A, Pyrimidine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione, Barbituric Acid, Fluorouracil Related Compound A, Fluorouracil Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
SMIL O=C1CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC navn 1,3-diazinan-2,4,6-trion
Molekylvægt (g/mol) 128.09
Mængde 100 mg
Formel vægt 128,0222 g/mol