Få mere at vide
Barbituric acid, EMSURE™, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15843830
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic Bottle
Artikelnummer. Mængde Emballage
15843830 100 g Plastic Bottle
1 options
Artikelnummer. 15843830 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1001320100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Anbefalet opbevaring
15°C to 25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barbituric
pH 2 to 3
CAS 67-52-7
Smeltepunkt 250°C to 252°C (decomposition)
Tæthed 720 kg/m3
Mængde 100 g
Emballage Plastic Bottle
Molekylær formel C4H4N2O3
MDL nummer MFCD00006666
Synonym barbituric acid, malonylurea, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 6-hydroxyuracil, pyrimidinetrione, 2,4,6-trihydroxypyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetrione, pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, barbiturate, malonylharnstoff
Opløselighedsinformation 11.45g/L
InChI nøgle HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=C1CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC navn 1,3-diazinane-2,4,6-trione
Molekylvægt (g/mol) 128.09
PubChem CID 6211
ChEBI CHEBI:16294
Procent renhed >99%