Få mere at vide
Barbitursyre, BAGER™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528674 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15528674 100 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 100g
1 options
Artikelnummer. 15528674 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. B65405
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
En klasse af kemikalier til laboratoriebrug
Tekniske data
Molekylær formel C4H4N2O3
MDL nummer MFCD00006666
Synonym barbituric acid, malonylurea, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 6-hydroxyuracil, pyrimidinetrione, 2,4,6-trihydroxypyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetrione, pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, barbiturate, malonylharnstoff
InChI nøgle HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=C1CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC navn 1,3-diazinan-2,4,6-trion
Molekylvægt (g/mol) 128.09
Mængde 100 g
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund