Få mere at vide
Barbituric acid, 99%
Artikelnummer. 11454300
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454300 500 g 500g
11434300 25 g 25g
11444300 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454300 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10934.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67-52-7 | C4H4N2O3 | 128.09 g/mol
Barbitursyre er meget udbredt til fremstilling af plast, tekstiler, polymerer og lægemidler. Det er en aktiv ingrediens i produktionen af vitamin B 2 . Det er en stærk syre i et vandigt medium med en aktiv methylengruppe involveret i Knoevenegal-kondensering. Det bruges som precursor til fremstilling af 5-arylidenbarbitursyre ved at reagere med aromatisk aldehyd. Det bruges også til elektrokemisk oxidation af jod ved hjælp af cyklisk voltammetri og kontrolleret potentiale-coulometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Barbitursyre er meget udbredt til fremstilling af plast, tekstiler, polymerer og lægemidler. Det er en aktiv ingrediens i produktionen af vitamin B 2 . Det er en stærk syre i et vandigt medium med en aktiv methylengruppe involveret i Knoevenegal-kondensering. Det bruges som precursor til fremstilling af 5-arylidenbarbitursyre ved at reagere med aromatisk aldehyd. Det bruges også til elektrokemisk oxidation af jod ved hjælp af cyklisk voltammetri og kontrolleret potentiale-coulometri.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-52-7
Molekylær formel C4H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 128.09
MDL nummer MFCD00006666
InChI nøgle HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym barbituric acid, malonylurea, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 6-hydroxyuracil, pyrimidinetrione, 2,4,6-trihydroxypyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetrione, pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, barbiturate, malonylharnstoff
PubChem CID 6211
ChEBI CHEBI:16294
IUPAC navn 1,3-diazinan-2,4,6-trion
SMIL O=C1CC(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barbituric acid
Smeltepunkt ∼250°C (decomposition)
pH 2 to 3
Flammepunkt 150°C (302°F)
Mængde 500 g
Beilstein 120502
Merck Index 14,963
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 128.09
Procent renhed 99%