Få mere at vide
Barbitursyre, 99%
Beskrivelse
Barbitursyre er meget udbredt til fremstilling af plast, tekstiler, polymerer og lægemidler. Det er en aktiv ingrediens i produktionen af vitamin B 2 . Det er en stærk syre i et vandigt medium med en aktiv methylengruppe involveret i Knoevenegal-kondensering. Det bruges som precursor til fremstilling af 5-arylidenbarbitursyre ved at reagere med aromatisk aldehyd. Det bruges også til elektrokemisk oxidation af jod ved hjælp af cyklisk voltammetri og kontrolleret potentiale-coulometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Barbitursyre er meget udbredt til fremstilling af plast, tekstiler, polymerer og lægemidler. Det er en aktiv ingrediens i produktionen af vitamin B 2 . Det er en stærk syre i et vandigt medium med en aktiv methylengruppe involveret i Knoevenegal-kondensering. Det bruges som precursor til fremstilling af 5-arylidenbarbitursyre ved at reagere med aromatisk aldehyd. Det bruges også til elektrokemisk oxidation af jod ved hjælp af cyklisk voltammetri og kontrolleret potentiale-coulometri.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barbituric acid |
| Smeltepunkt | ∼250 °C (dekomponering) |
| pH | 2 til 3 |
| Flammepunkt | 150 °C (302 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 120502 |
| Merck Index | 14,963 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 128.09 |
| Procent renhed | 99% |