Få mere at vide
Barbitursyre, 99+%
Artikelnummer. 10656404 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10656404 500 g 500g
10072400 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656404 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180925000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Barbitursyre, CAS #67-52-7, (synonym: malonylurinstof) er moderforbindelsen, der bruges til produktion af barbiturater, som virker som beroligende lægemidler. Det bruges også i vid udstrækning i fremstillingen af plast, tekstiler og polymerer. | CAS: 67-52-7 | C4H4N2O3 | 128,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Barbitursyre er et hvidt, lugtfrit, vandopløseligt krystallinsk pulver
• Det er en stærk syre i et vandigt medium
Applikationer
•Barbitursyre bruger Knoevenegal-kondensationsreaktionen til at blive omdannet til barbituratlægemidler, der virker som centralnervesystemets depressiver
• Det er en aktiv ingrediens i syntesen af vitamin B12
• Det bruges også til elektrokemisk oxidation af jod ved hjælp af cyklisk voltammetri og kontrolleret potentiale coulometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-52-7
Molekylær formel C4H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 128.09
MDL nummer MFCD00006666
InChI nøgle HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonylurea, pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, barbiturate, 6-hydroxyuracil, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, malonylharnstoff, 2,4,6-pyrimidinetrione, barbituric acid, 2,4,6-trihydroxypyrimidine, pyrimidinetrione
PubChem CID 6211
ChEBI CHEBI:16294
IUPAC navn 1,3-diazinan-2,4,6-trion
SMIL O=C1CC(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barbituric acid
Navn note 99+%
Analyseprocentområde 99+%
Merck Index 15, 958
Formel vægt 128.09
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske