Få mere at vide
Masterflex™ Y-stik, med modhager, polypropylen
Farve:
Hvid
Klar
Emballagemængde:
10 stk./pakke
20 stk./pakke
35 mm
Slangestørrelse:
1/16 tommer ID
1/8 tommer ID
10 mm inderdiameter
16 mm ID
3/32 tommer ID
4 mm inderdiameter
4-6 mm inderdiameter
6 mm inderdiameter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Beskrivelse
Cole-Parmer™ Y-konnektor, modhager, polypropylen er en enkel, økonomisk fitting, der skal bruges med fleksible slanger i lavtryksapplikationer.
- Ideel til følgende:
- Farmaceutiske produkter, laboratorium, industri/fremstilling, vandprøvetagning, fødevareforarbejdning.
- Designet til hurtig og nem montering med fleksible slanger
- Fås i en række modhagestørrelser, paslængder og pasbredder
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | 1/16 tommer. ID-rør |
| Til brug med (applikation) | Lavtryksapplikationer. Farmaceutiske produkter, laboratorium, industri/fremstilling, vandprøvetagning, fødevareforarbejdning |
| Emballagemængde | 10 stk./pakke |
| Produktlinje | Rørforbindelse |
| Slangestørrelse | 1/16 tommer ID |
| Slange Barb | 1/16 in., 1/16 in., 1/16 in. |
| Steriliseringsmetode | Ethylenoxid, Gamma |
| Form | Y |
| Farve | Klar |
| Vis mere |