Få mere at vide
Masterflex™ Y-stik, med modhager, polypropylen
Artikelnummer. 14809680
Farve:
Hvid
Klar
Emballagemængde:
10 stk./pakke
20 stk./pakke
35 mm
Slangestørrelse:
1/16 tommer ID
1/8 tommer ID
10 mm inderdiameter
16 mm ID
3/32 tommer ID
4 mm inderdiameter
4-6 mm inderdiameter
6 mm inderdiameter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 14809680
Brand: Masterflex™ 4072641
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cole-Parmer™ Y-konnektor, modhager, polypropylen er en enkel, økonomisk fitting, der skal bruges med fleksible slanger i lavtryksapplikationer.
  • Ideel til følgende:
    • Farmaceutiske produkter, laboratorium, industri/fremstilling, vandprøvetagning, fødevareforarbejdning.
  • Designet til hurtig og nem montering med fleksible slanger
  • Fås i en række modhagestørrelser, paslængder og pasbredder
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Til brug med 1/16 tommer. ID-rør
Til brug med (applikation) Lavtryksapplikationer. Farmaceutiske produkter, laboratorium, industri/fremstilling, vandprøvetagning, fødevareforarbejdning
Emballagemængde 10 stk./pakke
Produktlinje Rørforbindelse
Slangestørrelse 1/16 tommer ID
Slange Barb 1/16 in., 1/16 in., 1/16 in.
Steriliseringsmetode Ethylenoxid, Gamma
Form Y
Farve Klar
Maksimalt tryk 30 psi (2 bar)
Produkttype Y-formet, modhager