Få mere at vide
Masterflex™ Y-stik, med modhager, polypropylen
Farve:
Hvid
Klar
Emballagemængde:
10 stk./pakke
20 stk./pakke
35 mm
Slangestørrelse:
1/16 tommer ID
1/8 tommer ID
10 mm inderdiameter
16 mm ID
3/32 tommer ID
4 mm inderdiameter
4-6 mm inderdiameter
6 mm inderdiameter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Beskrivelse
Cole-Parmer™ Y-konnektor, modhager, polypropylen er en enkel, økonomisk fitting, der skal bruges med fleksible slanger i lavtryksapplikationer.
- Ideal for the following:
- Pharmaceuticals, laboratory, industrial/manufacturing, water sampling, food processing.
- Designed for quick and easy assembly with flexible tubing
- Available in a variety of barb sizes, fitting lengths, and fitting widths
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylene |
| Samlet længde (metrisk) | 65 mm |
| Til brug med | 10mm ID Tubing |
| Til brug med (applikation) | Low pressure applications. Pharmaceuticals, laboratory, industrial/manufacturing, water sampling, food processing |
| Emballagemængde | 20 stk./pakke |
| Produktlinje | Tubing connector |
| Slangestørrelse | 10 mm inderdiameter |
| Slange Barb | 10mm, 10mm, 10mm |
| Steriliseringsmetode | Autoclave |
| Bredde (metrisk) | 40 mm |
| Vis mere |