Beskrivelse
- Klar polypropylen
- Passer til 1,59 mm rør
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | T-stik med modhager, polypropylen 1,59 mm |
| Diameter (metrisk) | 1,59 mm ID |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Samlet længde (metrisk) | 19 mm |
| Emballagemængde | 25/Pk. |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Rørforbindelse |