missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Masterflex™ Reducer med modhager
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
Lige; Passer til 1/4 in. x 1/8 in. ID slange
Beskrivelse
- Temperaturområde:– 53 til 65 °C
- Steriliser kun med ethylenoxid
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Passer til 1/4 in. x 1/8 in. ID slange |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -53 °C |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Form | Lige |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 65 °C |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion