Learn More
Masterflex™ Modhager NPT Han røradapter albuer
Product Code. 15385696 Shop All Masterflex Products
Change view
Click to view available options
Materiale:
Polypropylen
Unit Size:
Pakke med 5
Product Code. Materiale Unit Size
15385696 Polypropylen Pakke med 5
1 options
Product Code. 15385696 Supplier Masterflex™ Supplier No. 4061069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00 DKK
    162.74 DKK / Pakke med 5
    Spare 15.26 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Ideel til lavtryksanvendelser
  • Disse økonomiske beslag med modhager forbinder nemt væskebaner uden brug af værktøj.
  • Sæt blot din fleksible slange eller slange på modhage for at skabe en sikker forsegling.
  • Ideel til lavtryksanvendelser.
  • Kemisk resistent.
  • Fås i en række forskellige størrelser, materialer og konfigurationer.
Specifications
Oversigt Barb x NPT(M)
Materiale Polypropylen
Steriliseringsmetode Ethylenoxid, Gamma
Produkttype Med modhager NPT hanrørs adapter albuer, Natural PP, 3/4 in. NPT x 3/4 tommer.