Beskrivelse
- Designet til hurtig og nem montering uden værktøj.
- Kombiner disse enkle og økonomiske fittings med fleksible slanger.
- Til brug i lavtryksapplikationer (generelt mindre end 30psi).
- Sættet indeholder følgende stik:
- Albuer: 1/16in., 3/32in., 1/8in., 5/32in., 3/16in., 1/4in., 5/16in.
- T-shirts: 1/16in., 3/32in., 1/8in., 5/32in., 3/16in., 1/4in., 5/16in.
- Y-stik: 1/16in., 3/16in., 1/4in., 3/8in.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Albue/T-stykke/Y-stik med modhager. |
| Materiale | HDPE |
| Emballagemængde | Sæt med 1 |
| Inkluderer | Albuer: 1/16 in., 3/32 in., 1/8 in., 5/32 in., 3/16 in., 1/4 in., 5/16 in. T-shirts: 1/16 in., 3/32 in., 1/8 in., 5/32 in., 3/16 in., 1/4 in., 5/16 in. Y-stik: 1/16 in., 3/16 in., 1/4 in., 3/8 in. |