Få mere at vide
Kinesis™ Barbed Adapter
Artikelnummer. 13156864
Encompass_Preferred
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
6 mm
Port størrelse:
1/4-28M
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 13156864
Brand: Kinesis™ 008NB40KD5L
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Thread to barbed, flat bottom
  • Color: Natural
  • PEEK
  • Flat bottom
  • Tekniske data
    Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
    Materiale PEEK
    Port størrelse 1/4-28M
    Korrektion af produktindhold
    Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.