Få mere at vide
Barbadin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barbadin |
| Analyt- eller komponentnavne | Barbadin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15N3OS/c20-22-12-21-18-17(19(22)23)16(11-24-18)15-8-6-14(7-9-15)10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,11-12H,10,20H2 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 333.0936 |
| Procent renhed | >95% |