Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barasertib, 95 %
Artikelnummer. 17140646 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17140646 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17140646 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 468091000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barasertib
CAS 722544-51-6
Synonym 3-[[7-[3-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]propoxy]-4-quinazolinyl]amino]-N-(3-fluorphenyl)-1 H-pyrazol-5-acetamid; AZD1152-HQPA
Mængde 100 mg
Molekylær formel C26 H30 F N7 O3
Formel vægt 507.57
Fysisk form Fast stof
Produkttype Reagens
Renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barasertib
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Barasertib