Få mere at vide
Bar Magnet
Artikelnummer. 12433120
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 par
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12433120 1 par 1 par
1 options
Artikelnummer. 12433120 Leverandør Brand Not Defined Leverandørnr. KØRSEL6
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Tekniske data
Produkttype Bar Magnet
Højde (metrisk) 1 mm
Størrelse 1 H x 80 W x 22 D mm
Bredde (metrisk) 80 mm
Dimensioner (L x B) 1 H x 80 W x 22 mm D
Mængde 1 par