Få mere at vide
Baquiloprim, TRC
Artikelnummer. 17924495
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17924495 25 mg
17962655 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17924495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB11800025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102280-35-3
Molekylær formel C17 H20 N6
Molekylvægt (g/mol) 308.38
Synonym 5-[[8-(Dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine, 138OU, Baquiloprim, 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[[8-(dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-
IUPAC navn 5-[[8-(dimethylamino)-7-methylquinolin-5-yl]methyl]pyrimidin-2,4-diamin
SMIL CN(C)c1c(C)cc(Cc2cnc(N)nc2N)c3cccnc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Baquiloprim
Analyt- eller komponentnavne Baquiloprim
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C17H20N6/c1-10-7-11(8-12-9-21-17(19)22-16(12)18)13-5-4-6-20-14(13)15(10)23(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H4,18,19,21,22)
Løsningstype Fedt
Industry Type Retsmedicin
Mængde 25 mg
Formel vægt 308.1749
Procent renhed >95%