Få mere at vide
Baquiloprim 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309687
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309687 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309687 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10419000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Baquiloprim
CAS 102280-35-3
Analyt- eller komponentnavne Baquiloprim
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H20 N6
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 5-[[8-(Dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine, 138OU, Baquiloprim, 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[[8-(dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-
InChI formel InChI=1S/C17H20N6/c1-10-7-11(8-12-9-21-17(19)22-16(12)18)13-5-4-6-20-14(13)15(10)23(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H4,18,19,21,22)
SMIL CN(C)c1c(C)cc(Cc2cnc(N)nc2N)c3cccnc13
IUPAC navn 5-[[8-(dimethylamino)-7-methylquinolin-5-yl]methyl]pyrimidin-2,4-diamin
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 308.38
Mængde 1 ml
Formel vægt 308,1749 g/mol