Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BAPTA
Beskrivelse
Selective calcium chelator.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BAPTA |
| CAS | 85233-19-8 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C22H24N2O10 |
| Formel vægt | 476.23 |
| Renhed | >95% |
| Molekylvægt (g/mol) | 476.44 |