missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BAPTA-TMFM (>85%), TRC

Artikelnummer. 30335597
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30335597 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30335597 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB12750010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[2-[2-[2-[Bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-5-formylphenoxy]
CAS 96315-11-6
Molekylær formel C28 H34 N2 O11
Mængde 10 mg
Synonym Bapta-Tmfm
InChI formel InChI=1S/C28H34N2O11/c1-19-6-8-21(29(14-25(32)36-2)15-26(33)37-3)23(12-19)40-10-11-41-24-13-20(18-31)7-9-22(24)30(16-27(34)38-4)17-28(35)39-5/h6-9,12-13,18H,10-11,14-17H2,1-5H3
SMIL COC(=O)CN(CC(=O)OC)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(C=O)ccc2N(CC(=O)OC)CC(=O)OC
IUPAC navn methyl 2-[2-[2-[2-[bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-5-formylphenoxy]ethoxy]-N-(2-methoxy-2-oxoethyl)-4-methylanilino]acetate
Molekylvægt (g/mol) 574.58
Formel vægt 574.2163
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.