missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BAPTA-TMFM (>85%), TRC

Artikelnummer. 30337501
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337501 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337501 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1275005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[2-[2-[2-[Bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-5-formylphenoxy]
CAS 96315-11-6
Molekylær formel C28 H34 N2 O11
Mængde 5 mg
Synonym Bapta-Tmfm
InChI formel InChI=1S/C28H34N2O11/c1-19-6-8-21(29(14-25(32)36-2)15-26(33)37-3)23(12-19)40-10-11-41-24-13-20(18-31)7-9-22(24)30(16-27(34)38-4)17-28(35)39-5/h6-9,12-13,18H,10-11,14-17H2,1-5H3
SMIL COC(=O)CN(CC(=O)OC)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(C=O)ccc2N(CC(=O)OC)CC(=O)OC
IUPAC navn methyl 2-[2-[2-[2-[bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-5-formylphenoxy]ethoxy]-N-(2-methoxy-2-oxoethyl)-4-methylanilino]acetate
Molekylvægt (g/mol) 574.58
Formel vægt 574.2163
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.