Få mere at vide
BAPTA tetrasodium salt hydrate, 98%
Artikelnummer. 11485906
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485906 25 g 25g
11465906 1 g 1g
11475906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22258.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 336624-09-0 | C22H20N2Na4O10 | 564.37 g/mol
BAPTA tetranatriumsalthydrat er en højkvalitets og følsom forbindelse til undersøgelser af calciumsignalering (undersøgelse af signaltransduktion og apoptotiske kaskader og neurovidenskabelig forskning). BAPTA, Tetrasodium Salt er nyttigt til spektrofotometrisk overvågning af ekstracellulære Ca2+ niveauer, med meget lille følsomhed over for pH. Har også været brugt til måling og kontrol af Ca2+ niveauer i æg, chromaffinceller, muskelceller, retinale celler og pancreasceller. BAPTA-Na4 er en fluorescerende forbindelse, der anvendes til at bestemme frit Ca2+ ved at udføre fluorescensemissionsscanninger ved en excitationsbølgelængde på 299 nm og måle emissionsbølgelængden ved 360 nm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
BAPTA tetranatriumsalthydrat er en højkvalitets og følsom forbindelse til calciumsignaleringsundersøgelser (undersøgelse af signaltransduktion og apoptotiske kaskader og neurovidenskabelig forskning). BAPTA, Tetrasodium Salt er nyttigt til spektrofotometrisk overvågning af ekstracellulære Ca2+ niveauer, med meget lille følsomhed over for pH. Har også været brugt til måling og kontrol af Ca2+ niveauer i æg, chromaffinceller, muskelceller, retinale celler og pancreasceller. BAPTA-Na4 er en fluorescerende forbindelse, der anvendes til at bestemme frit Ca2+ ved at udføre fluorescensemissionsscanninger ved en excitationsbølgelængde på 299 nm og måle emissionsbølgelængden ved 360 nm.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 336624-09-0
Molekylær formel C22H20N2Na4O10
Molekylvægt (g/mol) 564.37
MDL nummer MFCD02683087
InChI nøgle ZWSMLJACYSGFKD-UHFFFAOYSA-J
Synonym bapta-na4, bapta tetrasodium, bapta tetrasodium salt, sodium 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy bis 2,1-phenylene bis azanetriyl tetraacetate, bapta, tetrasodium salt, bapta tetrasodium salt hydrate, 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid tetrasodium salt, tetrasodium 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetate, 1,2-bis 2-aminophenoxy-ethane-n,n,n, n-tetraacetic acid tetrasodium salt, 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid tetrasodium salt hplc
PubChem CID 2734965
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)C1=CC=CC=C1OCCOC1=CC=CC=C1N(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BAPTA tetrasodium salt hydrate
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn tetranatrium 2-{[2-(2-{2-[bis(carboxylatomethyl)amino]phenoxy}ethoxy)phenyl](carboxylatomethyl)amino}acetat
Formel vægt 564.37 (Anhydrous)
Procent renhed 98%