missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BAPTA-tetramethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30331822
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331822 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331822 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1275202G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BAPTA-tetramethyl Ester
CAS 125367-34-2
Molekylær formel C26 H32 N2 O10
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C26H32N2O10/c1-33-23(29)15-27(16-24(30)34-2)19-9-5-7-11-21(19)37-13-14-38-22-12-8-6-10-20(22)28(17-25(31)35-3)18-26(32)36-4/h5-12H,13-18H2,1-4H3
SMIL COC(=O)CN(CC(=O)OC)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(=O)OC)CC(=O)OC
IUPAC navn methyl 2-[2-[2-[2-[bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]phenoxy]ethoxy]-N-(2-methoxy-2-oxoethyl)anilino]acetate
Molekylvægt (g/mol) 532.54
Formel vægt 532.2057
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.