missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BAPTA-tetramethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BAPTA-tetramethyl Ester |
| CAS | 125367-34-2 |
| Molekylær formel | C26 H32 N2 O10 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H32N2O10/c1-33-23(29)15-27(16-24(30)34-2)19-9-5-7-11-21(19)37-13-14-38-22-12-8-6-10-20(22)28(17-25(31)35-3)18-26(32)36-4/h5-12H,13-18H2,1-4H3 |
| SMIL | COC(=O)CN(CC(=O)OC)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(=O)OC)CC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 2-[2-[2-[2-[bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]phenoxy]ethoxy]-N-(2-methoxy-2-oxoethyl)anilino]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 532.54 |
| Formel vægt | 532.2057 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?