Få mere at vide
BAPTA tetraethyl ester, 98+%
Artikelnummer. 11475087
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475087 5 g 5g
11465087 1 g 1g
11485087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21971.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73630-07-6 | C30H40N2O10 | 588.654 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73630-07-6
Molekylær formel C30H40N2O10
Molekylvægt (g/mol) 588.654
MDL nummer MFCD00532663
InChI nøgle OLXCPQDFHUCXBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bapta tetraethyl ester, tetraethyl 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy bis 2,1-phenylene bis azanetriyl tetraacetate, 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid tetraethyl ester, tetraethyl 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy-2,1-phenylenenitrilo tetraacetate, 2-2-2-2-bis 2-ethoxy-2-oxoethyl amino phenoxy ethoxy-n-2-ethoxy-2-oxoethyl anilino acetic acid ethyl ester, ethyl 2-2-2-2-bis 2-ethoxy-2-oxidanylidene-ethyl amino phenoxy ethoxy phenyl-2-ethoxy-2-oxidanylidene-ethyl amino ethanoate, ethyl 2-2-2-2-bis 2-ethoxy-2-oxoethyl amino phenoxy ethoxy-n-2-ethoxy-2-oxoethyl anilino acetate, ethyl 2-2-2-2-bis 2-ethoxy-2-oxoethyl amino phenoxy ethoxy phenyl 2-ethoxy-2-oxoethyl amino acetate
PubChem CID 339960
IUPAC navn ethyl-2-[2-[2-[2-[bis(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino]phenoxy]ethoxy]-N-(2-ethoxy-2-oxoethyl)anilino]acetat
SMIL CCOC(=O)CN(CC(=O)OCC)C1=CC=CC=C1OCCOC2=CC=CC=C2N(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BAPTA tetraethyl ester
Smeltepunkt 98°C to 102°C
Mængde 5 g
Formel vægt 588.66
Procent renhed ≥98%