Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BAPTA AM
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085462
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18085462 25 mg
1 options
Artikelnummer. 18085462 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2787/25
Cell-permeable Ca2+ chelator
Selective calcium chelator that is the cell-permeable analog of BAPTA (Cat. No. 2786). Blocks hKv1.5, hKV11.1 (hERG) and hKv1.3 channels (Ki values are 1.23, 1.30 and 1.45 μM respectively). Displays antithrombotic activity in vitro.
F 127 (Cat. No. 6253) for the solubilization of BAPTA AM is also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BAPTA AM
CAS 126150-97-8
Mængde 25 mg
Molekylær formel C34H40N2O18
Formel vægt 764.68
Renhed >95%
Molekylvægt (g/mol) 764.69