Få mere at vide
BAPTA, 97%
Product Code. 11494594
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11494594 25 g 25g
11474594 1 g 1g
11484594 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11494594 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13190.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 85233-19-8 | C22H24N2O10 | 476,44 g/mol
Virker som en calciumchelatorBAPTA bruges som et selektivt calciumchelaterende reagens. Den er velegnet til spektrofotometrisk overvågning af calciumniveauer. Det er en lipofile diestere af chelateringsmidlet, der anvendes til inhibering af proteolytiske aktiviteter af visse metalloproteinaser, calpain og transkateter arteriel kemoembolisering (TACE).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Virker som en calciumchelatorBAPTA bruges som et selektivt calciumchelaterende reagens. Den er velegnet til spektrofotometrisk overvågning af calciumniveauer. Det er en lipofile diestere af chelateringsmidlet, der anvendes til inhibering af proteolytiske aktiviteter af visse metalloproteinaser, calpain og transkateter arteriel kemoembolisering (TACE).
Opløselighed Opløselig i vand og
natriumbicarbonat.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 85233-19-8
Molekylær formel C22H24N2O10
Molekylvægt (g/mol) 476.44
MDL nummer MFCD00036255
InChI nøgle FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bapta, bapeta, 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, ca ii-bapta, 1,2-bis-2-aminophenoxy ethane n,n,n',n'-tetraacetic acid, unii-k22ddw77c0, 1,2-bis o-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, bapta tetrasodium salt hydrate, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis oxy-2,1-phenylene bis n-carboxymethyl, 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy-2,1-phenylenenitrilo tetraacetic acid
PubChem CID 104751
ChEBI CHEBI:60888
IUPAC navn 2-{[2-(2-{2-[bis(carboxymethyl)amino]phenoxy}ethoxy)phenyl](carboxymethyl)amino}eddikesyre
SMIL OC(=O)CN(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1OCCOC1=CC=CC=C1N(CC(O)=O)CC(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale BAPTA
Smeltepunkt ∼174 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Merck Index 14,957
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og natriumbicarbonat.
Formel vægt 476.44
Procent renhed 97%