Få mere at vide
MedChemExpress Baohuoside I
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 514.52 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 113558-15-9 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 98.37% |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 32 mg/mL (62.19 mM) |
| Synonym | Icariin-II∣ Icariside-II |
| Mål | CXCR∣Apoptosis |
| Show More |