Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bantam™ Deionisator
Shop alle Thermo Scientific produkter
Spænding:
240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tilpas Thermo Scientific™ Bantam™ Deionizer til din specifikke anvendelse ved at vælge den passende patron. Et ideelt valg til en økonomisk måde at deionisere vand, denne deionizer giver dig mulighed for nemt at se resistiviteten direkte fra enheden.
Funktioner:
- Ideel til applikationer, der kræver op til 38L/time. af renset vand
- Point-of-use polering af forbehandlet vand eller enkelttrinsbehandling af postevand
- Direkte-læsende renhedsmonitor
- Monteres på bordplade eller væg
Inkluderer:
- 3′ (91 cm) indløbsslange
Kræver
- Patroner (sælges separat)
Anbefalet til:
- Forbehandling
- Deionisering
Bemærk:
Designet til applikationer uden tryk. Udgående vand skal ledes til en atmosfærisk ventileret beholder; intet modtryk kan accepteres.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Bantam Deionizer, 240V |
| Flowhastighed | Op til 38 l/t. |
| Indløbstryk | 5 til 70 psi |
| Model- | Bantam Deionisator |
| Resistivitet | 25.000 til 18.000.000Ω· cm |
| Type | Deionisator |
| Dimensioner (L x B x H) | 8,75 x 6 x 28,5 tommer. (22 x 15 x 72 cm) |
| Længde (engelsk) | 8,75 tommer. |
| Længde (metrisk) | 22 cm |
| Bredde (engelsk) | 6 tommer |
| Vis mere |