Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bantam™ Deionisator
Artikelnummer. 12750666 Shop alle Thermo Scientific produkter
Spænding:
240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12750666
Brand: Thermo Scientific™ D0805
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilpas denne økonomiske vanddeionisator til en specifik applikation med en række forskellige patroner. Resistiviteten kan nemt ses direkte fra enheden.
Tilpas Thermo Scientific™ Bantam™ Deionizer til din specifikke anvendelse ved at vælge den passende patron. Et ideelt valg til en økonomisk måde at deionisere vand, denne deionizer giver dig mulighed for nemt at se resistiviteten direkte fra enheden.
Funktioner:
  • Ideel til applikationer, der kræver op til 38L/time. af renset vand
  • Point-of-use polering af forbehandlet vand eller enkelttrinsbehandling af postevand
  • Direkte-læsende renhedsmonitor
  • Monteres på bordplade eller væg
Inkluderer:
  • 3′ (91 cm) indløbsslange
Kræver
  • Patroner (sælges separat)
Anbefalet til:
  • Forbehandling
  • Deionisering
Bemærk:
Designet til applikationer uden tryk. Udgående vand skal ledes til en atmosfærisk ventileret beholder; intet modtryk kan accepteres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Bantam Deionizer, 240V
Flowhastighed Op til 38 l/t.
Indløbstryk 5 til 70 psi
Model- Bantam Deionisator
Resistivitet 25.000 til 18.000.000Ω· cm
Type Deionisator
Dimensioner (L x B x H) 8,75 x 6 x 28,5 tommer. (22 x 15 x 72 cm)
Længde (engelsk) 8,75 tommer.
Længde (metrisk) 22 cm
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 15 cm
Højde (engelsk) 28,5''
Højde (metrisk) 72 cm
Elektriske krav 240 V 50/60 Hz
Spænding 240 V
Frekvens 50/60 Hz