Få mere at vide
Banoxantrone-d12 dihydrochloride, MedChemExpress
Mængde:
1 mg
5 mg
Beskrivelse
Banoxantrone-d12 (AQ4N-d12) dihydrochloride is the deuterium labeled Banoxantrone dihydrochloride. Banoxantrone is a novel bioreductive agent that can be reduced to a stable, DNA-affinic compound AQ4, which is a potent topoisomerase II inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Banoxantrone-d12 dihydrochloride |
CAS | 1562066-98-1 |
Renhedsgrad noter | Research |
Fysisk form | Solid |
Molekylær formel | C22H18D12Cl2N4O6 |
Teknik | Cancer-programmed Cell Death |
Farve | Blue |
Synonym | AQ4N-d12 dihydrochloride |
SMIL | O=N(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CCNC1=CC=C(NCCN(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])=O)C(C(C2=C(O)C=CC(O)=C23)=O)=C1C3=O.Cl.Cl |
Molekylvægt (g/mol) | 529.48 |
Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Banoxantrone-d12 dihydrochloride, MedChemExpress
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion