Beskrivelse
Denne affaldsbakke er påkrævet til at fange affald genereret under western blot-behandling.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Bandmate Affaldsbakke |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Til brug med (udstyr) | Invitrogen Bandmate Automatiseret Western Blot-processor |
| Produktlinje | Bandmate |
| Type | Affaldsbakke |
| Mængde | 1 bakke |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Dimensioner (L x B x H) | 38.1 cm x 1.588 cm x 10.16 cm |
| Vægt | 0.5 kg |
| Vis mere |