Få mere at vide
Invitrogen™ Bandmate™ Mini Blot Bakker
Artikelnummer. 17155822 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 bakker
Artikelnummer. Mængde
17155822 2 bakker
1 options
Artikelnummer. 17155822 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. BW0060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1704.00 DKK
    1363.20 DKK / Pakke med 2
    Spare 340.80 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Bandmate Mini Blot Trays er erstatningsbakker specielt designet til brug med Bandmate Automatiseret Western Blot-processor.
Hver blot-bakke kan understøtte behandlingen af op til to mini-størrelse blots samtidigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Oversigt Bandmate Mini Blot Bakker
Til brug med (applikation) Western Blot
Til brug med (udstyr) Invitrogen Bandmate Automatiseret Western Blot-processor
Produktlinje Bandmate
Type Blot-behandlingsbakke
Mængde 2 bakker
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dimensioner (L x B x H) 19.05 cm x 15.24 cm x 9.525 cm
Vægt 0.181 kg
Vægt (engelsk) 6,38 oz
Vægt (metrisk) 0.181 kg