Beskrivelse
Hver blot-bakke kan understøtte behandlingen af en midi-størrelse klat.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Bandmate Midi Blot Bakker |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Til brug med (udstyr) | Invitrogen Bandmate Automatiseret Western Blot-processor |
| Produktlinje | Bandmate |
| Type | Blot-behandlingsbakke |
| Mængde | 2 bakker |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Dimensioner (L x B x H) | 19.05 cm x 15.24 cm x 9.525 cm |
| Vægt | 0.181 kg |
| Vis mere |