Få mere at vide
Invitrogen™ Bandmate™ Tragtbakke
Artikelnummer. 17135822 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 bakke
Artikelnummer. Mængde
17135822 1 bakke
1 options
Artikelnummer. 17135822 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. BW0040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1838.00 DKK
    1470.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 367.60 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
De Bandmate Tragtbakke er en erstatningsbakke specielt designet til brug med Bandmate Automatiseret Western Blot-processor.
Denne tragtbakke er påkrævet til tragtning af antistofopløsning til antistofgenvindingsrør og til styring af brugt buffer til affaldsbakker under western blot-behandling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Oversigt Bandmate Tragtbakke
Til brug med (applikation) Western Blot
Til brug med (udstyr) Invitrogen Bandmate Automatiseret Western Blot-processor
Produktlinje Bandmate
Type Tragtbakke
Mængde 1 bakke
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dimensioner (L x B x H) 25.65 cm x 21.59 cm x 6.05 cm
Vægt 0.227 kg
Vægt (engelsk) 8 oz
Vægt (metrisk) 0.227 kg