Beskrivelse
Dette bakkedæksel er påkrævet for at beskytte blots og reagenser under western blot-behandling.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Oversigt | Bandmate Bakkedæksel |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Til brug med (udstyr) | Invitrogen Bandmate Automatiseret Western Blot-processor |
| Produktlinje | Bandmate |
| Type | Bakkedæksel |
| Mængde | 1 bakkedæksel |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Dimensioner (L x B x H) | 21 cm x 12.7 cm x 0.953 cm |
| Vægt | 0.091 kg |
| Vis mere |