Få mere at vide
Bochem™ Bandagesaks
Artikelnummer. 10363561
Skift visning
Længde (metrisk):
130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10363561 130 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10363561 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 4100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.85 DKK
    37.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.95 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Fremstillet af rustfrit stål. BOCHEM™ Bandagesaks har runde/runde spidser.
  • Rustfrit stål
  • Runde/Runde spidser
Tekniske data
Produkttype Bandagesaks
Længde (metrisk) 130 mm
Materiale Rustfrit stål
Tip stil Skarp/rund