missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BAN ORL 24, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495558
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495558 10 mg
16471727 50 mg
16456116 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16495558 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13222

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BAN ORL 24 is a potent and selective NOP receptor antagonist.

BAN ORL 24 is a potent and selective NOP receptor antagonist.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BAN ORL 24
CAS 1401463-54-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H37Cl2N3O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 200 mg/mL (394.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (197.43 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@@H]1N(CC2=CC=CC=C2)CCC1)NCCCN3CCC4(CC3)OCC5=C4C=CC=C5.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 506.51
Formel vægt 506.51
Procent renhed 98.08%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.