Få mere at vide
Bamipine Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bamipine Hydrochloride |
| CAS | 1229-69-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bamipine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H24 N2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Piperidinamine, 1-methyl-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), Piperidine, 4-(N-benzylanilino)-1-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), 4-Piperidinamine, 1-methyl-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), Bamipine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2.ClH/c1-20-14-12-19(13-15-20)21(18-10-6-3-7-11-18)16-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,19H,12-16H2,1H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CN1CCC(CC1)N(Cc2ccccc2)c3ccccc3 |
| Vis mere |