missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bamifylline, TRC

Artikelnummer. 30341845
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341845 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341845 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB11991010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bamifylline
CAS 2016-63-9
Molekylær formel C20H27N5O3
Mængde 10 mg
Synonym 8012CB, 8102 CB, 8'-Benzyl-7-(2-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]ethyl)theophylline, Bamiphylline, Benzetamophylline, Benzethamophylline
InChI formel InChI=1S/C20H27N5O3/c1-4-24(12-13-26)10-11-25-16(14-15-8-6-5-7-9-15)21-18-17(25)19(27)23(3)20(28)22(18)2/h5-9,26H,4,10-14H2,1-3H3
SMIL CCN(CCO)CCn1c(Cc2ccccc2)nc3N(C)C(=O)N(C)C(=O)c13
IUPAC navn 8-benzyl-7-[2-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-1,3-dimethylpurine-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 385.46
Formel vægt 385.2114
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.