Få mere at vide
Thermo Scientific™ BamHI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10394680 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10.000 enheder
4000 U
5 x 4.000 enheder
Pakningsstørrelse:
4000 enheder
Pakke med 5
Artikelnummer. 10394680
Brand: Thermo Scientific™ ER0051
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BamHI-restriktionsenzymet genkender G^GATCC-steder og skærer bedst ved 37 °C i sin egen unikke buffer.
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet– streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
Applikationer
  • Molekylær kloning
  • Kortlægning af restriktioner
  • Genotypebestemmelse
  • Sydlige Blot
  • Restriktion fragment length polymorphism (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Komponenter 10 mM Tris-HCl (pH 8,0 ved 37°°C); 5 mM MgCl2; 100 mM KCI; 0,02 % Triton X-100; 0,1 mg/ml BSA
Inkubator temperatur 37 °C
Mængde 4000 U
Produkttype BamHI