Få mere at vide
Bamethan sulfat, LoGiCal
Artikelnummer. 30458149
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458149 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458149 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1822.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bamethan Sulfate
CAS 5716-20-1
Analyt- eller komponentnavne Bamethan Sulfate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 2 C12 H19 N O2 . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenemethanol, α-[(butylamino)methyl]-4-hydroxy-, sulfate (2:1) (salt) (9CI), Benzyl alcohol, α-[(butylamino)methyl]-p-hydroxy-, sulfate (2:1) (salt) (8CI), (±)-1-(4-Hydroxyphenyl)-1-hydroxy-2-butylaminoethane sulfate, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-butylaminoethanol-sulfate, 2-n-Butylamino-1-(p-hydroxyphenyl)ethanol sulfate, Bametan sulfate, Bamethan sulfate, Bascurat, Bupatol, Butedrin, Butibatol, Butylnorsympatol, Cyclate, Eclern, Garmian, Periphetol, Rotesar, Vasculat, Vasculit, Vaskulat, α-[(Butylamino)methyl]-p-hydroxybenzyl alcohol sulfate (2:1), Benzenemethanol, α-[(butylamino)methyl]-4-hydroxy-, sulfate (2:1), Bamethan Sulfate
InChI formel InChI=1S/2C12H19NO2.H2O4S/c2*1-2-3-8-13-9-12(15)10-4-6-11(14)7-5-10;1-5(2,3)4/h2*4-7,12-15H,2-3,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Løsningstype Fedt
SMIL CCCCNCC(O)c1ccc(O)cc1.CCCCNCC(O)c2ccc(O)cc2.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn 4-[2-(butylamino)-1-hydroxyethyl]phenol; Svovlsyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 516.648
Mængde 10 mg
Formel vægt 516,2505 g/mol