Få mere at vide
Bambuterol Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30459845
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459845 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459845 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0773.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bambuterol hydrochloride
CAS 81732-46-9
Analyt- eller komponentnavne Bambuterol hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H29 N3 O5 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Bambuterol hydrochloride, 5-[(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-phenylene bis(dimethylcarbamate) hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H29N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,15,19,22H,11H2,1-7H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
IUPAC navn [3-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-5-(dimethylcarbamoyloxy)phenyl] N,N-dimethylcarbamat; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 403.9
Mængde 10 mg
Formel vægt 403,1874 g/mol