Få mere at vide
uvex Bambus TwinFlex™ D xg Skærebeskyttelseshandsker
GREENER_CHOICE
Bambusen TwinFlex™ teknologi kombinerer det bedste fra begge verdener i én fin 18-gauge skærebeskyttelseshandske (Cut Level D).
Brand:  uvex 6009010
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17572905
  • 1505.00 DKK / 10 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-12-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
EN 388:2016 (4 X 4 1 D), EN 407 (X 1 XXXX)
Aqua-Polymer
Ambidekstrøs
Bambusviskose, Elastan, HPPE, Polyamid, Stål
10
Unisex
ISO 9001; ISO 14001; OEKO-TEX™ Standard 100 , proDerm, uvex ren standard
Sømløs strik
Grøn
Ja
Skærbestandige handsker
EN 388:4 X 4 1 D
Strikke
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Brochures
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
uvex Bambus TwinFlex™ D xg Skærebeskyttelseshandsker > Størrelse: 10