Beskrivelse
Bambus TwinFlex™ D xg: Bæredygtighed, komfort og følsomhed kombineret med høj skærebeskyttelse (CutD)
Den patenterede bambus TwinFlex™ teknologi kombinerer det bedste fra begge verdener i én fin 18-gauge skærebeskyttelseshandske (Cut Level D). På indersiden af handsken oplever brugerne mærkbar komfort for deres hud takket være bambus-viscose. Den glatte pasform og høje fugtabsorption med en hurtig handling giver langvarig komfort og høj brugeraccept. Med en fleksibel pasform takket være bambus-viscose, tilpasser handsken sig præcist til at passe til håndens form inden for 3 til 5 minutter efter brug. Højtydende fibre giver et højt niveau af beskyttelse mod slid og skærefarer. Den ekstra beskyttelseszone i området mellem tommelfinger og pegefinger giver dobbelt slidstyrke (200%) sammenlignet med indersiden af handsken for at øge dens levetid/holdbarhed. Takket være Xtra-Grip aqua-polymer skumbelægningen, bambus TwinFlex™ D xg giver fremragende greb under tørre og let fugtige/fedtede forhold. Derudover bambus TwinFlex D xg har i alt 45 % bæredygtige materialer: genanvendt polyamid og bambus-viscose, som er baseret på fornybare råvarer.
Generelle funktioner:
- Fremragende følsomhed i skærebeskyttelsesniveau D
- Højt niveau af bærekomfort takket være bambusfiber
- 45 % bæredygtige materialer: genanvendt polyamid og bambusviscose, som er baseret på fornybare råvarer
- Høj effektivitet på grund af lang levetid, alt takket være beskyttelse + premium Xtra-Grip belægning
- CO2-neutral produktion i Tyskland, fri for opløsningsmidler
Beskyttende funktioner
- Certificeret til EN 388:2016 (4 X 4 1 D) og til EN 407 (X 1 XXXX)
- Dermatologisk testet for hudkompatibilitet, fri for allergifremkaldende acceleratorer
- Særlig let, tynd og fleksibel med høj skærebeskyttelse (4X41D i henhold til EN 388:2016)
- Ingen grund til at fjerne handsken takket være berøringsskærmen beskyttelseszone med glat materialeoverflade sikrer problemfri arbejdsgang i overensstemmelse med EN 407, modellen er velegnet til kontaktvarme op til +100° C
Komfortfunktioner
- Patenteret bambus TwinFlex™ garnteknologi
- Silkeblød fornemmelse mod huden
- Hurtig absorption og høj tilbageholdelse af fugt
- Adaptiv pasform: Tilpasser sig præcist, så den passer til formen på enhver hånd inden for 3 til 5 minutter efter brug
Anvendelsesområder
- Montering af skarpkantede eller uafgrattede dele
- Glas- og metalbearbejdningsindustrien, bilindustrien
- Præcisionsarbejde
- Kvalitetskontrol
- Områder med brug af touchscreens fødevareforarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 388:2016 (4 X 4 1 D), EN 407 (X 1 XXXX) |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Belægningsmateriale | Aqua-Polymer |
| Farve | Grøn |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Bambusviskose, Elastan, HPPE, Polyamid, Stål |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Størrelse | 9 |
| EN388 Standard | EN 388:4 X 4 1 D |
| Vis mere |