Få mere at vide
uvex Bambus TwinFlex™ D xg Skærebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 17532905 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17532905 6
17542905 7
17552905 8
17562905 9
17572905 10
17582905 11
17592905 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17532905 Leverandør uvex Leverandørnr. 6009006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00 DKK
    1375.44 DKK / 10 par
    Spare 129.56 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Bambusen TwinFlex™ teknologi kombinerer det bedste fra begge verdener i én fin 18-gauge skærebeskyttelseshandske (Cut Level D).
Bambus TwinFlex™ D xg: Bæredygtighed, komfort og følsomhed kombineret med høj skærebeskyttelse (CutD)
Den patenterede bambus TwinFlex™ teknologi kombinerer det bedste fra begge verdener i én fin 18-gauge skærebeskyttelseshandske (Cut Level D). På indersiden af handsken oplever brugerne mærkbar komfort for deres hud takket være bambus-viscose. Den glatte pasform og høje fugtabsorption med en hurtig handling giver langvarig komfort og høj brugeraccept. Med en fleksibel pasform takket være bambus-viscose, tilpasser handsken sig præcist til at passe til håndens form inden for 3 til 5 minutter efter brug. Højtydende fibre giver et højt niveau af beskyttelse mod slid og skærefarer. Den ekstra beskyttelseszone i området mellem tommelfinger og pegefinger giver dobbelt slidstyrke (200%) sammenlignet med indersiden af handsken for at øge dens levetid/holdbarhed. Takket være Xtra-Grip aqua-polymer skumbelægningen, bambus TwinFlex™ D xg giver fremragende greb under tørre og let fugtige/fedtede forhold. Derudover bambus TwinFlex D xg har i alt 45 % bæredygtige materialer: genanvendt polyamid og bambus-viscose, som er baseret på fornybare råvarer.
Generelle funktioner:
  • Fremragende følsomhed i skærebeskyttelsesniveau D
  • Højt niveau af bærekomfort takket være bambusfiber
  • 45 % bæredygtige materialer: genanvendt polyamid og bambusviscose, som er baseret på fornybare råvarer
  • Høj effektivitet på grund af lang levetid, alt takket være beskyttelse + premium Xtra-Grip belægning
  • CO2-neutral produktion i Tyskland, fri for opløsningsmidler
Beskyttende funktioner
  • Certificeret til EN 388:2016 (4 X 4 1 D) og til EN 407 (X 1 XXXX)
  • Dermatologisk testet for hudkompatibilitet, fri for allergifremkaldende acceleratorer
  • Særlig let, tynd og fleksibel med høj skærebeskyttelse (4X41D i henhold til EN 388:2016)
  • Ingen grund til at fjerne handsken takket være berøringsskærmen beskyttelseszone med glat materialeoverflade sikrer problemfri arbejdsgang i overensstemmelse med EN 407, modellen er velegnet til kontaktvarme op til +100° C
Komfortfunktioner
  • Patenteret bambus TwinFlex™ garnteknologi
  • Silkeblød fornemmelse mod huden
  • Hurtig absorption og høj tilbageholdelse af fugt
  • Adaptiv pasform: Tilpasser sig præcist, så den passer til formen på enhver hånd inden for 3 til 5 minutter efter brug
Anvendelsesområder
  • Montering af skarpkantede eller uafgrattede dele
  • Glas- og metalbearbejdningsindustrien, bilindustrien
  • Præcisionsarbejde
  • Kvalitetskontrol
  • Områder med brug af touchscreens fødevareforarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 388:2016 (4 X 4 1 D), EN 407 (X 1 XXXX)
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Aqua-Polymer
Farve Grøn
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Bambusviskose, Elastan, HPPE, Polyamid, Stål
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 6
EN388 Standard EN 388:4 X 4 1 D
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001; ISO 14001; OEKO-TEX™ Standard 100 , proDerm, uvex ren standard