Få mere at vide
BAMB-4, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499667
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499667 5 mg 5mg
16437138 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16499667 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16694
MedChemExpress BAMB-4(ITPKA-IN-C14) is a new membrane-permeable inhibitor against inositol-1,4,5-trisphosphate-3-kinase A((ITPKA) with IC50 of 37 μM in ADP-Glo Assay.
BAMB-4(ITPKA-IN-C14) is a new membrane-permeable inhibitor against inositol-1,4,5-trisphosphate-3-kinase A((ITPKA) with IC50 of 37 μM in ADP-Glo Assay.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BAMB-4
Fysisk form Solid
CAS 891025-25-5
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H12N2O2
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym ITPKA-IN-C14
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 40 mg/mL (158.56 mM)
SMIL O=C(C1=CC=C(C)C=C1)NC2=NOC3=CC=CC=C23
Molekylvægt (g/mol) 252.27
Formel vægt 252.27
Procent renhed 99.46%